Learn More
Invitrogen™ RB38 Polyclonal Antibody
GREENER_CHOICE
Código de producto. 16541172
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
16541172 100 μL 100 microlitros
1 options
Código de producto. 16541172 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor PA598346
Rabbit Polyclonal Antibody
RB38 Polyclonal Antibody for Western Blot, ELISA
RB38 is a protein coding gene and its exact function is unknown.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno RB38
Aplicaciones ELISA, Western Blot
Clasificación Polyclonal
Concentración 2.96 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 50% glycerol and 0.03% ProClin 300; pH 7.4
génica RB38
Símbolos de los genes RB38
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Recombinant Chlamydomonas reinhardtii 38 kDa RNA-binding protein (1-382AA).
Método de purificación Protein G
Cantidad 100 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 5728724
Especies diana Algae
Contenido y almacenamiento -20°C or -80°C if preferred
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG