Learn More
RB1CC1 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Código de producto. 16810885 Tienda Proteintech Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
150 μL
20 μL
Tamaño de la unidad:
150 microlitros
20 microlitros
16810885 20 μL 20 microlitros
16800885 150 μL 150 microlitros
2 options
Código de producto. 16810885
Marca: Proteintech 212691AP20UL
Rabbit Polyclonal Antibody
This antibody is a rabbit polyclonal antibody raised against residues near the N terminus of human RB1CC1.
The protein encoded by this gene interacts with signaling pathways to coordinately regulate cell growth, cell proliferation, apoptosis, autophagy, and cell migration. This tumor suppressor also enhances retinoblastoma 1 gene expression in cancer cells. Alternative splicing results in multiple transcript variants encoding distinct isoforms.
Especificaciones
Antígeno RB1CC1
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Polyclonal
Concentración 0.38 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
génica RB1CC1
N.º de referencia del gen Q8TDY2, Q9ESK9
Alias de gen CC1, DRAGOU14, FIP200, KIAA0203, RB1 inducible coiled coil 1, RB1CC1, RBICC
Símbolos de los genes RB1CC1
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno RB1CC1 Fusion Protein Ag15739
Método de purificación Antigen Affinity Chromatography
Cantidad 20 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 12421, 312927, 9821
Especies diana Human, Rat, Mouse
Contenido y almacenamiento -20°C
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG