Learn More
RB1CC1 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
145.00€ - 410.00€
Especificaciones
| Antígeno | RB1CC1 |
|---|---|
| Concentración | 0.27 mg/mL |
| Aplicaciones | Western Blot, Immunoprecipitation, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunofluorescence, Immunocytochemistry |
| Clasificación | Polyclonal |
| Conjugado | Unconjugated |
| Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
|
16847104
|
Proteintech
17250-1-AP-20UL |
20 μL |
145.00€
20 microlitros |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
|
16837104
|
Proteintech
17250-1-AP-150UL |
150 μL |
410.00€
150 microlitros |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
This antibody is a rabbit polyclonal antibody raised against residues near the C terminus of human RB1CC1. the calculated molecular weight of RB1CC1 is 180 kDa, but the modified RB1CC1 is about 200 kDa.
The protein encoded by this gene interacts with signaling pathways to coordinately regulate cell growth, cell proliferation, apoptosis, autophagy, and cell migration. This tumor suppressor also enhances retinoblastoma 1 gene expression in cancer cells. Alternative splicing results in multiple transcript variants encoding distinct isoforms.Especificaciones
| RB1CC1 | |
| Western Blot, Immunoprecipitation, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunofluorescence, Immunocytochemistry | |
| Unconjugated | |
| Rabbit | |
| Mouse, Human, Rat | |
| Q8TDY2, Q9ESK9 | |
| 12421, 312927, 9821 | |
| RB1CC1 Fusion Protein Ag10508 | |
| Primary | |
| -20°C | |
| RB1CC1 |
| 0.27 mg/mL | |
| Polyclonal | |
| Liquid | |
| RUO | |
| PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3 | |
| CC1, DRAGOU14, FIP200, KIAA0203, RB1 inducible coiled coil 1, RB1CC1, RBICC | |
| Rb1cc1 | |
| IgG | |
| Antigen Affinity Chromatography | |
| Antibody |