missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Descripción
The RB1 antibody from Proteintech is a rabbit polyclonal antibody generated with peptide of human RB1. This antibody recognizes human antigen. The RB1 antibody has been validated for the following applications: WB, ELISA analysis.
Especificaciones
Especificaciones
| Antígeno | RB1 |
| Aplicaciones | Western Blot, ELISA |
| Concentración | 1300 μg/mL |
| Símbolos de los genes | OSRC, p105 Rb, pp110, pRb, RB, RB1, retinoblastoma 1 |
| Especie del huésped | Rabbit |
| Cantidad | 20 μL |
| Primario o secundario | Primary |
| ID de gen (Entrez) | 5925 |
| Especies diana | Human |
| Contenido y almacenamiento | Store at -20°C. Stable for one year after shipment. |
| Mostrar más |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?