Learn More
Raw 264.7 (mouse macrophage, Abelson murine leukemia virus transformed) Whole cell lysate, Non-denatured; Abnova
Código de producto. 16089565
Change view
Click to view available options
Cantidad:
200 μg
Tamaño de la unidad:
200 microgramos
16089565 200 μg 200 microgramos
1 options
Código de producto. 16089565
Marca: Abnova L024V2.200ug
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Western Blotting, Immunoprecipitation
Especificaciones
Para utilizar con (aplicación) Immunoprecipitation, Western Blot
Tissue Macrophage
Descripción Whole cell lysate (non-denatured)
Tampón de lisis Modified RIPA Lysis Buffer: 50 mM Tris-HCl pH 7.4, 150 mM NaCl, 1mM EDTA, 1% Triton X-100, 0.1% SDS, 1% Sodium deoxycholate, 1mM PMSF.
Método de preparación Cell lysate was prepared by homogenization in ice-cold modified RIPA Lysis Buffer with cocktail of protease inhibitors (Sigma). Cell debris was removed by centrifugation. Protein concentration was determined with Bradford assay (Bio-Rad protein assay, Microplate Standard assay).
Pruebas de control de calidad 12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue.
Cantidad 200 μg
Tampón de almacenamiento In modified RIPA Lysis Buffer.
Especie del huésped Mouse
Contenido y almacenamiento Almacenar a -80°C. Dividir para evitar repetir la congelación y descongelación.