missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Rauwolscine hydrochloride, MedChemExpress

Código de producto. 16461507
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
50 miligramos
Código de producto. Cantidad unitSize
16461507 50 mg 50 miligramos
16465956 100 mg 100 miligramos
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 16461507

Marca: Medchem Express HY12710A

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.

Solicite el precio de este artículo aquí.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

MedChemExpress Rauwolscine hydrochloride is a potent and specific α2 adrenergic receptor antagonist with a Ki of 12 nM.

Rauwolscine hydrochloride is a potent and specific α2 adrenergic receptor antagonist with a Ki of 12 nM.

Especificaciones

Nombre del producto químico o material Rauwolscine hydrochloride
CAS 6211-32-1
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C21H27ClN2O3
Cantidad 50 mg
Sinónimo α-Yohimbine hydrochloride Corynanthidine hydrochloride Isoyohimbine hydrochloride
Información de solubilidad DMSO : 6 mg/mL (15.35 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 5 mg/mL (12.79 mM; Need ultrasonic)
SMILES [H]Cl.[H][C@]12C(NC3=C4C=CC=C3)=C4CCN1C[C@@]5([H])CC[C@H](O)[C@@H](C(OC)=O)[C@]5(C2)[H]
Peso molecular (g/mol) 390.9
Formula Weight (peso de la fórmula) 390.9
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Neuroscience-Neuromodulation
Mostrar más Mostrar menos

Research purposes only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.