Learn More
Reagecon™ Estándar de turbidez con relación
Código de producto. 11536583 Tienda Reagecon Productos
Click to view available options
Volumen (métrico):
100 mL
500 mL
Turbidez:
0,2 UTN
2 NTU
20 NTU
50 UTN
90 UTN
Tamaño de la unidad:
100 ML
100 ml
500 ml
Código de producto. 11536583
Marca: Reagecon™ CRSR50100
Especificaciones
Tipo Estándar de turbidez con relación
Para utilizar con (equipo) Instrumentos con relación
Exactitud ±1%
Turbidez 50 UTN
Certificaciones/conformidad Aprobado por el NIST y la EPA de EE.UU.
Volumen (métrico) 100 mL