Learn More
Reagecon™ Estándar de turbidez con relación
Código de producto. 11449159 Tienda Reagecon Productos
Change view
Click to view available options
Volumen (métrico):
100 mL
500 mL
Turbidez:
0,2 UTN
2 NTU
20 NTU
50 UTN
90 UTN
Tamaño de la unidad:
100 ML
100 ml
500 ml
Código de producto. Volumen (métrico) Turbidez unitSize
11449159 500 mL 0,2 UTN 500 ml
11536583 100 mL 50 UTN 100 ml
11788455 100 mL 20 NTU 100 ML
11556583 100 mL 90 UTN 100 ml
11429169 500 mL 2 NTU 500 ml
5 options
Código de producto. 11449159
Marca: Reagecon™ CRSR0.2500
Especificaciones
Tipo Estándar de turbidez con relación
Para utilizar con (equipo) Instrumentos con relación
Exactitud ±1%
Turbidez 0,2 UTN
Certificaciones/conformidad Aprobado por el NIST y la EPA de EE.UU.
Volumen (métrico) 500 mL