Especificaciones
| Tipo | Estándar de turbidez con relación |
| Para utilizar con (equipo) | Instrumentos con relación |
| Exactitud | ±1% |
| Turbidez | 2 NTU |
| Certificaciones/conformidad | Aprobado por el NIST y la EPA de EE.UU. |
| Volumen (métrico) | 500 mL |