Learn More
Invitrogen™ Rat VEGFR1 ELISA Kit
Click to view available options
Cantidad:
5 x 96 pruebas
96 pruebas
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 96
Descripción
Rat VEGFR1 quantitates rat VEGFR1 in serum, plasma, supernatant. The assay will exclusively recognize both natural and recombinant rat VEGFR1.
Proteína tirosina quinasa que actúa como receptor de superficie celular para VEGFA, VEGFB y PGF, y desempeña un papel esencial en el desarrollo de la vasculatura embrionaria, la regulación de la angiogénesis, la supervivencia celular, la migración celular, la función de los macrófagos, la quimiotaxis y la invasión de células cancerosas. Puede desempeñar un papel esencial como regulador negativo de la angiogénesis embrionaria al inhibir la proliferación excesiva de las células endoteliales. Puede favorecer la proliferación, la supervivencia y la angiogénesis de las células endoteliales en la edad adulta. Su función de promoción de la proliferación celular parece ser específica del tipo de célula. Estimula la proliferación de las células endoteliales mediada por el PGF y la proliferación de algunos tipos de células cancerosas, pero no promueve la proliferación de los fibroblastos normales (in vitro). Tiene una afinidad muy alta por el VEGFA y una actividad de proteína quinasa relativamente baja; puede funcionar como regulador negativo de la señalización del VEGFA al limitar la cantidad de VEGFA libre y evitar su unión al KDR.
Especificaciones
Especificaciones
| Número de acceso | AI323757; receptor embriónico cinasa 2; Emrk2; FLT; Flt1; FLT-1; Tirosina cinasa 1 relacionada con FMS; tirosina cinasa 1 similar a FMS; tirosina cinasa 1 relacionada con FMS; tirosina cinasa 1 relacionada con fms (factor de crecimiento endotelial vascular/receptor de factor de permeabilidad vascular); FRT; i21; sFlt1; VEGFR 1 soluble; SVEGFR 1; Tyrosine-protein cinasa FRT; receptor de tirosina-proteína quinasa FLT; receptor del factor de crecimiento endotelial vascular 1; receptor del factor de crecimiento endotelial vascular 1; receptor del factor de permeabilidad vascular; VEGF R1; VEGFR1; VEGFR-1 |
| Intervalo del ensayo | De 0,41 a 100 ng/ml |
| Sensibilidad del ensayo | 0,41 ng/mL |
| Conjugado | Biotina |
| Tipo de producto | ELISA |
| Tipo de muestra | Plasma, Sobrenadante, Suero |
| Para utilizar con (equipo) | Lector de microplacas colorimétrico |
| ID de gen (Entrez) | P53767 |
| Símbolo de gen | FLT1 |
| CV interensayo | <12% |
| Mostrar más |