Learn More
Invitrogen™ Rat VEGFR1 ELISA Kit
Código de producto. 17145899
Click to view available options
Cantidad:
5 x 96 pruebas
96 pruebas
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 96
Código de producto. 17145899
Marca: Invitrogen™ ERA59RBX5
ELISA
Rat VEGFR1 quantitates rat VEGFR1 in serum, plasma, supernatant. The assay will exclusively recognize both natural and recombinant rat VEGFR1.
Proteína tirosina quinasa que actúa como receptor de superficie celular para VEGFA, VEGFB y PGF, y desempeña un papel esencial en el desarrollo de la vasculatura embrionaria, la regulación de la angiogénesis, la supervivencia celular, la migración celular, la función de los macrófagos, la quimiotaxis y la invasión de células cancerosas. Puede desempeñar un papel esencial como regulador negativo de la angiogénesis embrionaria al inhibir la proliferación excesiva de las células endoteliales. Puede favorecer la proliferación, la supervivencia y la angiogénesis de las células endoteliales en la edad adulta. Su función de promoción de la proliferación celular parece ser específica del tipo de célula. Estimula la proliferación de las células endoteliales mediada por el PGF y la proliferación de algunos tipos de células cancerosas, pero no promueve la proliferación de los fibroblastos normales (in vitro). Tiene una afinidad muy alta por el VEGFA y una actividad de proteína quinasa relativamente baja; puede funcionar como regulador negativo de la señalización del VEGFA al limitar la cantidad de VEGFA libre y evitar su unión al KDR.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Número de acceso AI323757; receptor embriónico cinasa 2; Emrk2; FLT; Flt1; FLT-1; Tirosina cinasa 1 relacionada con FMS; tirosina cinasa 1 similar a FMS; tirosina cinasa 1 relacionada con FMS; tirosina cinasa 1 relacionada con fms (factor de crecimiento endotelial vascular/receptor de factor de permeabilidad vascular); FRT; i21; sFlt1; VEGFR 1 soluble; SVEGFR 1; Tyrosine-protein cinasa FRT; receptor de tirosina-proteína quinasa FLT; receptor del factor de crecimiento endotelial vascular 1; receptor del factor de crecimiento endotelial vascular 1; receptor del factor de permeabilidad vascular; VEGF R1; VEGFR1; VEGFR-1
Intervalo del ensayo De 0,41 a 100 ng/ml
Sensibilidad del ensayo 0,41 ng/mL
Conjugado Biotina
Tipo de producto ELISA
Tipo de muestra Plasma, Sobrenadante, Suero
Para utilizar con (equipo) Lector de microplacas colorimétrico
ID de gen (Entrez) P53767
Símbolo de gen FLT1
CV interensayo <12%
CV intraensayo <10%
Contenido del kit Placa de 96 pocillos previamente recubiertos, patrón, concentrado de diluyente de muestra, anticuerpo de detección biotinilado, SAV-HRP, tampón de lavado, cromógeno, solución de parada, cubiertas de placa adhesivas, Standard, Assay Diluent concentrate, Biotinylated Detection Antibody, SAV-HRP, Wash Buffer, Chromogen, Stop Solution, Adhesive Plate Covers
Etiqueta o tinte Peroxidasa de rábano picante (HRP)
Cantidad 5 x 96 pruebas
Estado normativo Para uso exclusivo en investigación
Volumen de muestra Sobrenadante, 50 μl; plasma, 50 μl; suero, 50 μl
Requisitos de almacenamiento De 2 °C a 8 °C
Objetivo Receptor 1 de VEGF
Tiempo de prueba 1 h 20 min
Tiempo total del ensayo 4 h 45 min