Learn More
Invitrogen™ Rat SCF ELISA Kit
Código de producto. 17185889
Change view
Click to view available options
Cantidad:
10 x 96 pruebas
5 x 96 pruebas
96 pruebas
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 10
paquete de 96
17185889 5 x 96 pruebas cada uno
17185063 96 pruebas paquete de 96
18567934 10 x 96 pruebas paquete de 10
3 options
Código de producto. 17185889
Marca: Invitrogen™ ERA53RBX5
ELISA
Rat SCF quantitates rat SCF in serum, plasma, supernatant. The assay will exclusively recognize both natural and recombinant rat SCF.
El factor de células madre (SCF) es el ligando del oncogén c-Kit y se expresa a través de varias células estructurales e inflamatorias en las vías respiratorias. La unión del SCF mediante el receptor c-Kit conduce a la homodimerización del receptor y a la activación de vías de señalización como PI-3, PLC-gamma, Jak/STAT y MAP quinasas. La expresión de la SCF lleva a la inducción de la supervivencia de los mastocitos y a la expresión y liberación de histamina, citoquinas proinflamatorias y quimiocinas. La inhibición de la vía SCF/c-Kit provoca una disminución de los niveles de histamina, una infiltración de mastocitos y eosinófilos, una producción de IL-4 y una hipersensibilidad de las vías respiratorias, lo que sugiere que esta vía puede ser un objetivo terapéutico útil en enfermedades inflamatorias como el asma. Se sabe que existen al menos dos isoformas de SCF.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Número de acceso 710-712; blz; ligando c-Kit; Clo; gris nuboso; Con; contrastado; CSF; DCUA; DFNA69; DKFZp686F2250; hiperpigmentación progresiva familiar 2; FPH2; FPHH; Gb; vientre de la boquilla; Factor de crecimiento hematopoyético KL; H-SCF; ligando de kit; KITL; Kitlg; Kit-ligand; KL-1; factor de crecimiento de células del mástil; MGF; M-SCF; ligando de kit procesado; SCF; SF; SHEP7; sKITLG; Sl; SLF; Ligando KIT soluble; factor de acero; ligando factor/kit de acero; factor de células madre; factor de células madre KL-1; factor de células madre, LCR
Intervalo del ensayo De 12 a 3000 pg/ml
Sensibilidad del ensayo 12 pg/mL
Conjugado Biotina
Tipo de producto ELISA
Tipo de muestra Plasma, Sobrenadante, Suero
Para utilizar con (equipo) Lector de microplacas colorimétrico
ID de gen (Entrez) P21581
Símbolo de gen KITLG
CV interensayo <12%
CV intraensayo <10%
Contenido del kit Placa de 96 pocillos previamente recubiertos, patrón, concentrado de diluyente de muestra, anticuerpo de detección biotinilado, SAV-HRP, tampón de lavado, cromógeno, solución de parada, cubiertas de placa adhesivas, Standard, Assay Diluent concentrate, Biotinylated Detection Antibody, SAV-HRP, Wash Buffer, Chromogen, Stop Solution, Adhesive Plate Covers
Etiqueta o tinte Peroxidasa de rábano picante (HRP)
Cantidad 5 x 96 pruebas
Estado normativo Para uso exclusivo en investigación
Volumen de muestra Sobrenadante, 50 μl; plasma, 50 μl; suero, 50 μl
Requisitos de almacenamiento De 2 °C a 8 °C
Objetivo SCF
Tiempo de prueba 1 h 20 min
Tiempo total del ensayo 4 h 45 min