missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ Kit de ELISA para renina-1 de rata

Código de producto. p-7219922
Click to view available options
Cantidad:
10 x 96 pruebas
5 x 96 pruebas
96 pruebas
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 10
paquete de 96
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 17175889

Marca: Invitrogen™ ERA52RBX5

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

La renina-1 de rata cuantifica la renina-1 en suero, plasma y sobrenadante.

La renina-1 de rata cuantifica la renina-1 en suero, plasma y sobrenadante. El ensayo reconocerá exclusivamente la renina-1 de rata natural y recombinante.

La renina es una endopeptidasa muy específica, cuya única función conocida es generar angiotensina I a partir del angiotensinógeno en el plasma, iniciando una cascada de reacciones que producen una elevación de la presión sanguínea y una mayor retención de sodio por el riñón.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Número de acceso Enzima formadora de angiotensina; angiotensinogenasa; aspartyl-proteasa; D19352; EC 3.4.23; EC 3.4.23.15; FLJ10761; HNFJ2; renina renal; RATRENAA; Ren; Ren1; Ren-1; Ren1c; Ren1d; REN-A; RENAA; Renina; renina 1 estructural; renina b; Precursor de renina renal; renina-1; Rn-1; RNR
Intervalo del ensayo De 68,27 a 20 000 pg/ml
Sensibilidad del ensayo 68 pg/mL
Conjugado Biotina
Tipo de producto ELISA
Tipo de muestra Plasma, Sobrenadante, Suero
Para utilizar con (equipo) Lector de microplacas colorimétrico
ID de gen (Entrez) P08424
Símbolo de gen Ren
CV interensayo <12%
CV intraensayo <10%
Contenido del kit Placa de 96 pocillos previamente recubiertos, patrón, concentrado de diluyente de muestra, anticuerpo de detección biotinilado, SAV-HRP, tampón de lavado, cromógeno, solución de parada, cubiertas de placa adhesivas, Standard, Assay Diluent concentrate, Biotinylated Detection Antibody, SAV-HRP, Wash Buffer, Chromogen, Stop Solution, Adhesive Plate Covers
Etiqueta o tinte Peroxidasa de rábano picante (HRP)
Cantidad 5 x 96 pruebas
Estado normativo Para uso exclusivo en investigación
Volumen de muestra Sobrenadante, 50 μl; plasma, 50 μl; suero, 50 μl
Requisitos de almacenamiento De 2 °C a 8 °C
Objetivo Renina
Tiempo de prueba 1 h 20 min
Tiempo total del ensayo 4 h 45 min
Mostrar más Mostrar menos
Corrección del contenido de un producto

Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.

Título del producto

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.

Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado