missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Rat RAGE Antibody, R&D Systems™
GREENER_CHOICE

Código de producto. 18079951
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
25 μg
Tamaño de la unidad:
100 microgramos
25 microgramos
Código de producto. Cantidad unitSize
18079951 100 μg 100 microgramos
18777627 25 μg 25 microgramos
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18079951

Marca: R&D Systems AF1616

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Goat Polyclonal Antibody has been used in 2 publications

AGER Polyclonal specifically detects AGER in Rat samples. It is validated for Western Blot, Blockade of Receptor-ligand Interaction, ELISA Capture (Matched Antibody Pair).
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno RAGE
Aplicaciones Western Blot, Blockade of Receptor-ligand Interaction, ELISA
Clasificación Polyclonal
Concentración LYOPH
Conjugado Unconjugated
Dilución Western Blot 0.1 ug/mL, Blockade of Receptor-ligand Interaction, ELISA Capture (Matched Antibody Pair) 0.2-0.8 ug/mL
N.º de referencia del gen Q63495
Alias de gen advanced glycosylation end product-specific receptor, AGER, RAGE isoform delta, RAGE isoform sRAGE-delta, Receptor for advanced glycosylation end products, receptor for advanced glycosylation end-products, SCARJ1
Símbolos de los genes Ager
Especie del huésped Goat
Inmunógeno Mouse myeloma cell line NS0-derived recombinant rat RAGE Gln24-Ala342 Accession # Q63495
Método de purificación Affinity Purified
Cantidad 100 μg
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 5891
Especificidad de la prueba Detects rat RAGE in ELISAs and Western blots. In sandwich immunoassays, less than 0.1% cross-reactivity with recombinant human RAGE and recombinant canine RAGE is observed.
Reconstitución Reconstitute at 0.2 mg/mL in sterile PBS.
Especies diana Rat
Contenido y almacenamiento Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. 12 months from date of receipt, -20 to -70 degreesC as supplied. 1 month, 2 to 8 degreesC under sterile conditions after reconstitution. 6 months, -20 to -70 degreesC under sterile conditions after reconstitution.
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos

For Research Use Only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.