Learn More
Invitrogen™ Rat Prolactin ELISA Kit
Código de producto. p-7219920
Change view
Click to view available options
Cantidad:
10 x 96 pruebas
5 x 96 pruebas
96 pruebas
Tamaño de la unidad:
96 tests
cada uno
paquete de 10
17155889 5 x 96 pruebas cada uno
16824420 96 pruebas 96 tests
18597894 10 x 96 pruebas paquete de 10
3 options
Código de producto. 17155889
Marca: Invitrogen™ ERA50RBX5
ELISA
Rat Prolactin quantitates rat Prolactin in serum, plasma, supernatant. The assay will exclusively recognize both natural and recombinant rat Prolactin.
La prolactina (PRL) es una hormona hipofisaria implicada en la estimulación de la producción de leche, la regulación de la sal y el agua, el crecimiento, el desarrollo y la reproducción. La PRL ejerce su influencia en diferentes tipos de células a través de una vía de transducción de señales que comienza con la unión de la hormona a un receptor transmembrana de PRL.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Número de acceso AV290867; prolactina decidual; GHA1; hormona de crecimiento A1; prolactina humana; prehormona lactogénica (AA -30 a 199); preprolactina; preprolactina; Prl; Prl1a1; PRLB; PRLSD1; Prol; Prolactina; prolactina familia 1, subfamilia a, miembro 1; precursor de prolactina; proteína de prolactina; RATPRLSD1; RNPROL
Intervalo del ensayo De 0,41 a 100 ng/ml
Sensibilidad del ensayo 0,41 ng/mL
Conjugado Biotina
Tipo de producto ELISA
Tipo de muestra Plasma, Sobrenadante, Suero
Para utilizar con (equipo) Lector de microplacas colorimétrico
ID de gen (Entrez) P01237
Símbolo de gen PRL
CV interensayo <12%
CV intraensayo <10%
Contenido del kit Placa de 96 pocillos previamente recubiertos, patrón, concentrado de diluyente de muestra, anticuerpo de detección biotinilado, SAV-HRP, tampón de lavado, cromógeno, solución de parada, cubiertas de placa adhesivas, Standard, Assay Diluent concentrate, Biotinylated Detection Antibody, SAV-HRP, Wash Buffer, Chromogen, Stop Solution, Adhesive Plate Covers
Etiqueta o tinte Peroxidasa de rábano picante (HRP)
Cantidad 5 x 96 pruebas
Estado normativo Para uso exclusivo en investigación
Volumen de muestra Sobrenadante, 50 μl; plasma, 50 μl; suero, 50 μl
Requisitos de almacenamiento De 2 °C a 8 °C
Objetivo Prolactina
Tiempo de prueba 1 h 20 min
Tiempo total del ensayo 4 h 45 min