missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ Rat Prolactin ELISA Kit

Código de producto. 17155889
Change view
Click to view available options
Cantidad:
10 x 96 pruebas
5 x 96 pruebas
96 pruebas
Tamaño de la unidad:
96 tests
cada uno
paquete de 10
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
17155889 5 x 96 pruebas cada uno
16824420 96 pruebas 96 tests
18597894 10 x 96 pruebas paquete de 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 17155889 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor ERA50RBX5

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

ELISA

Rat Prolactin quantitates rat Prolactin in serum, plasma, supernatant. The assay will exclusively recognize both natural and recombinant rat Prolactin.

La prolactina (PRL) es una hormona hipofisaria implicada en la estimulación de la producción de leche, la regulación de la sal y el agua, el crecimiento, el desarrollo y la reproducción. La PRL ejerce su influencia en diferentes tipos de células a través de una vía de transducción de señales que comienza con la unión de la hormona a un receptor transmembrana de PRL.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Número de acceso AV290867; prolactina decidual; GHA1; hormona de crecimiento A1; prolactina humana; prehormona lactogénica (AA -30 a 199); preprolactina; preprolactina; Prl; Prl1a1; PRLB; PRLSD1; Prol; Prolactina; prolactina familia 1, subfamilia a, miembro 1; precursor de prolactina; proteína de prolactina; RATPRLSD1; RNPROL
Intervalo del ensayo De 0,41 a 100 ng/ml
Sensibilidad del ensayo 0,41 ng/mL
Conjugado Biotina
Tipo de producto ELISA
Tipo de muestra Plasma, Sobrenadante, Suero
Para utilizar con (equipo) Lector de microplacas colorimétrico
ID de gen (Entrez) P01237
Símbolo de gen PRL
CV interensayo <12%
CV intraensayo <10%
Contenido del kit Placa de 96 pocillos previamente recubiertos, patrón, concentrado de diluyente de muestra, anticuerpo de detección biotinilado, SAV-HRP, tampón de lavado, cromógeno, solución de parada, cubiertas de placa adhesivas, Standard, Assay Diluent concentrate, Biotinylated Detection Antibody, SAV-HRP, Wash Buffer, Chromogen, Stop Solution, Adhesive Plate Covers
Etiqueta o tinte Peroxidasa de rábano picante (HRP)
Cantidad 5 x 96 pruebas
Estado normativo Para uso exclusivo en investigación
Volumen de muestra Sobrenadante, 50 μl; plasma, 50 μl; suero, 50 μl
Requisitos de almacenamiento De 2 °C a 8 °C
Objetivo Prolactina
Tiempo de prueba 1 h 20 min
Tiempo total del ensayo 4 h 45 min
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.