missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ Rat P-Cadherin ELISA Kit

Código de producto. 17125889
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 x 96 pruebas
96 pruebas
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 96
Código de producto. Cantidad unitSize
17125889 5 x 96 pruebas cada uno
17145063 96 pruebas paquete de 96
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 17125889

Marca: Invitrogen™ ERA48RBX5

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

ELISA

Rat P-Cadherin quantitates rat P-Cadherin in serum, plasma, supernatant. The assay will exclusively recognize both natural and recombinant rat P-Cadherin.

La P-cadherina, también conocida como cadherina-3, es una proteína cadherina tipo 1 que pertenece a la superfamilia de las cadherinas. Las cadherinas tipo 1 son proteínas transmembranosas de un solo paso que tienen 5 repeticiones de cadherinas extracelulares y un dominio intracelular que se une a la p120-catenina y la beta-catenina. Las cadherinas son glicoproteínas de adhesión célula-célula con dependencia del calcio responsables de una serie de procesos, entre los que se incluyen el desarrollo, la cicatrización de heridas, la señalización celular, el crecimiento y la diferenciación celular. La P-cadherina se expresa en estructuras fetales humanas y en tejidos adultos como la capa basal de la epidermis, la mama, la próstata, los ovarios, el cuello uterino, los folículos pilosos y el endotelio corneal. La expresión de la p-cadherina también se ha observado en células madre embrionarias, células madre de la glándula mamaria normal y en folículos pilosos. La sobreexpresión de la p-cadherina se ha asociado con un mal pronóstico en carcinomas de mama, próstata, ovario, colon y estómago. Las mutaciones en el CDH3 se asocian con hipotricosis congénita con distrofia macular juvenil.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Número de acceso AI385538; CADH3; cadherina 15, cadherina M (miotubular); cadherina 3; cadherina 3, tipo 1, cadherina P (placentaria); cadherina-3; Cadp; proteína de adhesión dependiente del calcio, placentaria; CDH15; CDH3; CDHP; HJMD; PCAD; cadherina P; cadherina placentaria; cadherina placentaria; cadherina específica del EPR
Intervalo del ensayo De 0,041 a 10 ng/ml
Sensibilidad del ensayo 0,041 ng/mL
Conjugado Biotina
Tipo de producto ELISA
Tipo de muestra Plasma, Sobrenadante, Suero
Para utilizar con (equipo) Lector de microplacas colorimétrico
ID de gen (Entrez) 116777
Símbolo de gen Cdh3
CV interensayo <12%
CV intraensayo <10%
Contenido del kit Placa de 96 pocillos previamente recubiertos, patrón, concentrado de diluyente de muestra, anticuerpo de detección biotinilado, SAV-HRP, tampón de lavado, cromógeno, solución de parada, cubiertas de placa adhesivas, Standard, Assay Diluent concentrate, Biotinylated Detection Antibody, SAV-HRP, Wash Buffer, Chromogen, Stop Solution, Adhesive Plate Covers
Etiqueta o tinte Peroxidasa de rábano picante (HRP)
Cantidad 5 x 96 pruebas
Estado normativo Para uso exclusivo en investigación
Volumen de muestra Sobrenadante, 50 μl; plasma, 50 μl; suero, 50 μl
Requisitos de almacenamiento De 2 °C a 8 °C
Objetivo P-cadherina
Tiempo de prueba 1 h 20 min
Tiempo total del ensayo 4 h 45 min
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.