missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Rat Notch-2 Antibody, R&D Systems™
GREENER_CHOICE

Código de producto. 18041652
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
Tamaño de la unidad:
100 microgramos
Código de producto. Cantidad unitSize
18041652 100 μg 100 microgramos
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18041652

Marca: R&D Systems AF1190

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Goat Polyclonal Antibody

Notch-2 Polyclonal specifically detects Notch-2 in Rat samples. It is validated for Western Blot, Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Blockade of Receptor-ligand Interaction, CyTOF-ready.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno Notch-2
Aplicaciones Western Blot, Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Blockade of Receptor-ligand Interaction, CyTOF
Clasificación Polyclonal
Concentración LYOPH
Conjugado Unconjugated
Dilución Western Blot 0.1 ug/mL, Flow Cytometry 2.5 ug/10^6 cells, Immunohistochemistry 5-15 ug/mL, Blockade of Receptor-ligand Interaction, CyTOF-ready
N.º de referencia del gen Q9QW30
Alias de gen AGS2, hN2, neurogenic locus notch homolog protein 2, Notch (Drosophila) homolog 2, notch 2Notch homolog 2 (Drosophila), Notch homolog 2, Notch2
Símbolos de los genes NOTCH2
Especie del huésped Goat
Inmunógeno Mouse myeloma cell line NS0-derived recombinant rat Notch-2 Leu26-Glu492 Accession # Q9QW30
Método de purificación Affinity Purified
Cantidad 100 μg
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 4853
Especificidad de la prueba Detects rat Notch-2 in direct ELISAs and Western blots. In direct ELISAs and Western blots, approximately 5% cross-reactivity with recombinant rat Notch-1 is observed, and less than 1% cross-reactivity with recombinant mouse Notch-3 is observed.
Reconstitución Reconstitute at 0.2 mg/mL in sterile PBS.
Especies diana Rat
Contenido y almacenamiento Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. 12 months from date of receipt, -20 to -70 degreesC as supplied. 1 month, 2 to 8 degreesC under sterile conditions after reconstitution. 6 months, -20 to -70 degreesC under sterile conditions after reconstitution.
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.