Learn More
Invitrogen™ Kit de ELISA para MIG/CXCL9 de rata
Código de producto. 17125879
Change view
Click to view available options
Cantidad:
10 x 96 pruebas
5 x 96 pruebas
96 pruebas
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 10
paquete de 96
17125879 5 x 96 pruebas cada uno
17145053 96 pruebas paquete de 96
18547834 10 x 96 pruebas paquete de 10
3 options
Código de producto. 17125879
Marca: Invitrogen™ ERA39RBX5
La MIG/CXCL9 de rata cuantifica la MIG/CXCL9 de rata en suero, plasma y sobrenadante.
La MIG/CXCL9 de rata cuantifica la MIG/CXCL9 de rata en suero, plasma y sobrenadante. El ensayo reconoce exclusivamente la MIG/CXCL9 de rata natural y recombinante.
El MIG, también conocido como CXCL9, es un quimioatrayente de células T inducible por el interferón gamma que es un miembro de la familia de citoquinas CXC. Este gen está mapeado en 4q21. Cabe destacar que, aunque las actividades mejor descritas de las quimiocinas son como factores quimiotácticos, las quimiocinas también tienen un efecto sobre la activación de las células T, la angiogénesis y la infección por VIH. Mientras que la mayoría de las quimiocinas CXC son quimiotácticas para los neutrófilos, el MIG y el INP10 son inusuales y similares al ser quimiocinas CXC quimiotácticas para los linfocitos e inactivas en los neutrófilos.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Número de acceso BB139920; quimiocina con motivo C; quimiocina con motivo C x C; quimiocina con motivo CC; quimiocina con motivo CC; ligando de quimioquina (motivo C-X-C) 9; CMK; crg-10; CXC; quimioquina con motivo CXC; quimioquina con motivo C-X-C 9; ligando de quimioquina con motivo C-X-C 9; CXCL; Cxcl9; monokina inducida por interferón gamma; monokina inducida por interferón gamma; HuMIG; M119; MIG; monocina inducida por interferón gamma; monocina inducida por interferón gamma; monocina inducida por interferón-gamma; MuMIG; Proteína m119; SCYB9; subfamilia de citoquinas B pequeñas inducibles (Cys-X-Cys), miembro 9; citoquina pequeña inducible B9; citoquina pequeña inducible B9
Intervalo del ensayo De 25 a 6000 pg/ml
Sensibilidad del ensayo 25 pg/mL
Conjugado Biotina
Tipo de producto ELISA
Tipo de muestra Plasma, Sobrenadante, Suero
Para utilizar con (equipo) Lector de microplacas colorimétrico
ID de gen (Entrez) 246759
Símbolo de gen CXCL9
CV interensayo <12%
CV intraensayo <10%
Contenido del kit Placa de 96 pocillos previamente recubiertos, patrón, concentrado de diluyente de muestra, anticuerpo de detección biotinilado, SAV-HRP, tampón de lavado, cromógeno, solución de parada, cubiertas de placa adhesivas, Standard, Assay Diluent concentrate, Biotinylated Detection Antibody, SAV-HRP, Wash Buffer, Chromogen, Stop Solution, Adhesive Plate Covers
Etiqueta o tinte Peroxidasa de rábano picante (HRP)
Cantidad 5 x 96 pruebas
Estado normativo Para uso exclusivo en investigación
Volumen de muestra Sobrenadante, 50 μl; plasma, 50 μl; suero, 50 μl
Requisitos de almacenamiento De 2 °C a 8 °C
Objetivo CXCL9 (MIG)
Tiempo de prueba 1 h 20 min
Tiempo total del ensayo 4 h 45 min