Learn More
Invitrogen™ Kit de ELISA para MBL-2 de rata
Descripción
El MBL-2 de rata cuantifica el MBL-2 de rata en suero, plasma y sobrenadante. El ensayo reconocerá exclusivamente la MBL-2 de rata natural y recombinante.
La MBL2 es una lectina dependiente del calcio que participa en la defensa inmunitaria innata. Se une a manosa, fucosa y N-acetilglucosamina en diferentes microorganismos y activa la vía del complemento de la lectina. También se une a las células apoptóticas tardías, así como a las manchas apoptóticas y a las células necróticas, pero no a las células apoptóticas tempranas, facilitando su captación por los macrófagos. La MBL2 puede unirse al ADN.
Especificaciones
Especificaciones
| Número de acceso | Ab2-001; Ab2-011; COLEC1; Collectin1; Collectin-1; HSMBPC; L-MBP; lectina de unión a manano; proteína de unión a manano; lectina de unión a manosa (C); lectina de unión a manosa 2; lectina de unión a manosa 2 (proteína C); lectina de unión a manosa, hígado (C); lectina de unión a manosa; lectina de unión a manosa (proteína C) 2; lectina de unión a manosa (proteína C) 2, soluble (defecto opsónico); lectina de unión a manosa 2, soluble (defecto opsónico); proteína C de unión a manosa; proteína C de unión a manosa (hígado); MBL; Mbl2; MBL2D; MBL-C; MBP; MBP1; MBPC; MBP-C; MBPD; MGC116832; MGC116833; subunidad P28A del factor reactivo a la AR; componente p28A de unión a polisacáridos del factor reactivo a la AR; RARF p28A; RARF/P28A. |
| Intervalo del ensayo | 26 to 6,000 pg/mL |
| Sensibilidad del ensayo | 26 pg/mL |
| Conjugado | Biotina |
| Tipo de producto | ELISA |
| Tipo de muestra | Plasma, Serum, Supernatant |
| Para utilizar con (equipo) | Lector de microplacas colorimétrico |
| ID de gen (Entrez) | 64668 |
| Símbolo de gen | MBL2 |
| CV interensayo | <12% |
| Mostrar más |