Learn More
R&D Systems™ Rat Lipocalin-2/NGAL DuoSet ELISA
Descripción
The Rat Lipocalin-2/NGAL DuoSet ELISA is a Solid Phase Sandwich ELISA that quantifies rat Lipocalin-2/NGAL.
Especificaciones
Especificaciones
| Cantidad | 15 placas de 96 pocillos |
| Conjugado | Biotin |
| Intervalo del ensayo | 78.10 to 5000 pg/mL |
| Para utilizar con (aplicación) | ELISA |
| ID de gen (Entrez) | 170496 |
| Sinónimo | 24p3, 25 kDa alpha-2-microglobulin-related subunit of MMP-9, HNL, LCN2, lipocalin 2, lipocalin 2 (oncogene 24p3), Lipocalin2, Lipocalin-2, migration-stimulating factor inhibitor, MSFI, neutrophil gelatinase-associated lipocalin, NGAL, NGALlipocalin-2, Oncogene 24p3, p25, Siderocalin, Uterocalin |
| Contenido y almacenamiento | Store the unopened product at 2°C to 8°C. Do not use past expiration date. |