missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Rat L-Selectin/CD62L Antibody, R&D Systems™
GREENER_CHOICE

Código de producto. 18719017
Change view
Click to view available options
Cantidad:
25 μg
Tamaño de la unidad:
25 microgramos
Código de producto. Cantidad unitSize
18719017 25 μg 25 microgramos
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18719017

Marca: R&D Systems AF1534SP

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Goat Polyclonal Antibody

L-Selectin/CD62L Polyclonal specifically detects L-Selectin/CD62L in Rat samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno L-Selectin/CD62L
Aplicaciones Western Blot, Immunohistochemistry
Clasificación Polyclonal
Concentración LYOPH
Conjugado Unconjugated
Dilución Western Blot 0.1 ug/mL, Immunohistochemistry 5-15 ug/mL
Formulación Lyophilized from a 0.2 μm filtered solution in PBS with Trehalose. *Small pack size (SP) is supplied as a 0.2 μm filtered solution in PBS. with No Preservative
N.º de referencia del gen P30836
Alias de gen CD62L, CD62L antigen, gp90-MEL, hLHRc, LAM1, LAM-1, LAM1LECAM1, LECAM1, Leu-8, LEU8, Leukocyte adhesion molecule 1, Leukocyte surface antigen Leu-8, Leukocyte-endothelial cell adhesion molecule 1, LNHR, LNHRTQ1, LSEL, L-selectin, Lyam-1, LYAM1, LYAM1CD62 antigen-like family member L, Lymph node homing receptor, lymphocyte adhesion molecule 1, pln homing receptor, PLNHR, selectin L, SELL, TQ1
Símbolos de los genes SELL
Especie del huésped Goat
Inmunógeno Mouse myeloma cell line NS0-derived recombinant rat L-Selectin/CD62L Trp39-Asn332 Accession # P30836
Método de purificación Affinity Purified
Cantidad 25 μg
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 6402
Especificidad de la prueba Detects rat L-Selectin/CD62L in direct ELISAs and Western blots. In Western blots, approximately 20% cross-reactivity with recombinant mouse L-Selectin and 5% cross-reactivity with recombinant human L-Selectin is observed.
Reconstitución Reconstitute at 0.2 mg/mL in sterile PBS.
Especies diana Rat
Contenido y almacenamiento Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. 12 months from date of receipt, -20 to -70 degreesC as supplied. 1 month, 2 to 8 degreesC under sterile conditions after reconstitution. 6 months, -20 to -70 degreesC under sterile conditions after reconstitution.
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos

For Research Use Only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.