Learn More
Invitrogen™ Kit de ELISA para Jagged 1 de rata
Descripción
La Jagged 1 de rata cuantifica la Jagged 1 de rata en suero, plasma y sobrenadante. El ensayo reconoce exclusivamente la Jagged 1 de rata natural y recombinante.
La proteína Jagged 1 codificada por JAG1 es el homólogo humano de la proteína Jagged de drosofilia. La proteína Jagged 1 humana es el ligando del receptor notch 1, este último un homólogo humano del receptor notch de drosofilia. Las mutaciones que alteran la proteína Jagged 1 causan el síndrome de Alagille. También se ha demostrado que la señalización de Jagged 1 a través de notch 1 desempeña un papel en la hematopoyesis.
Especificaciones
Especificaciones
| Número de acceso | ABE2; AGS; AHD; AWS; CD339; Gsfabe2; HJ1; HTU; JAG1; con un jagged 1; Ligando 1 de Notch canónico con jagged; Jagged1; JAGL1; Ozz; proteína jagged-1; Ser-1; Serrate-1 |
| Intervalo del ensayo | De 73 a 18 000 pg/ml |
| Sensibilidad del ensayo | 73 pg/mL |
| Conjugado | Biotina |
| Tipo de producto | ELISA |
| Tipo de muestra | Plasma, Sobrenadante, Suero |
| Para utilizar con (equipo) | Lector de microplacas colorimétrico |
| ID de gen (Entrez) | Q63722 |
| Símbolo de gen | JAG1 |
| CV interensayo | <12% |
| Mostrar más |