Learn More
Invitrogen™ Kit de ELISA para Jagged 1 de rata
Código de producto. 17185869
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 x 96 pruebas
96 pruebas
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 96
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
17185869 5 x 96 pruebas cada uno
17105053 96 pruebas paquete de 96
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 17185869 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor ERA35RBX5
La Jagged 1 de rata cuantifica la Jagged 1 de rata en suero, plasma y sobrenadante.
La Jagged 1 de rata cuantifica la Jagged 1 de rata en suero, plasma y sobrenadante. El ensayo reconoce exclusivamente la Jagged 1 de rata natural y recombinante.
La proteína Jagged 1 codificada por JAG1 es el homólogo humano de la proteína Jagged de drosofilia. La proteína Jagged 1 humana es el ligando del receptor notch 1, este último un homólogo humano del receptor notch de drosofilia. Las mutaciones que alteran la proteína Jagged 1 causan el síndrome de Alagille. También se ha demostrado que la señalización de Jagged 1 a través de notch 1 desempeña un papel en la hematopoyesis.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Número de acceso ABE2; AGS; AHD; AWS; CD339; Gsfabe2; HJ1; HTU; JAG1; con un jagged 1; Ligando 1 de Notch canónico con jagged; Jagged1; JAGL1; Ozz; proteína jagged-1; Ser-1; Serrate-1
Intervalo del ensayo De 73 a 18 000 pg/ml
Sensibilidad del ensayo 73 pg/mL
Conjugado Biotina
Tipo de producto ELISA
Tipo de muestra Plasma, Sobrenadante, Suero
Para utilizar con (equipo) Lector de microplacas colorimétrico
ID de gen (Entrez) Q63722
Símbolo de gen JAG1
CV interensayo <12%
CV intraensayo <10%
Contenido del kit Placa de 96 pocillos previamente recubiertos, patrón, concentrado de diluyente de muestra, anticuerpo de detección biotinilado, SAV-HRP, tampón de lavado, cromógeno, solución de parada, cubiertas de placa adhesivas, Standard, Assay Diluent concentrate, Biotinylated Detection Antibody, SAV-HRP, Wash Buffer, Chromogen, Stop Solution, Adhesive Plate Covers
Etiqueta o tinte Peroxidasa de rábano picante (HRP)
Cantidad 5 x 96 pruebas
Estado normativo Para uso exclusivo en investigación
Volumen de muestra Sobrenadante, 50 μl; plasma, 50 μl; suero, 50 μl
Requisitos de almacenamiento De 2 °C a 8 °C
Objetivo Jagged1
Tiempo de prueba 1 h 20 min
Tiempo total del ensayo 4 h 45 min