Learn More
Invitrogen™ Kit de ELISA para insulina de rata
Código de producto. 15475383
Change view
Click to view available options
Cantidad:
96 pruebas
Tamaño de la unidad:
1 set
15475383 96 pruebas 1 set
1 options
Código de producto. 15475383
Marca: Invitrogen™ ERINS
Kit de ELISA tipo sándwich
El ELISA para insulina de rata de rata cuantifica el Rt Insulina en suero, plasma o un medio de cultivo celular de rata. El ensayo reconocerá exclusivamente la Rt Insulina natural y recombinante. Principio del método El ELISA (ensayo inmunoenzimático ligado a las enzimas) de sándwich en fase sólida para Insulina de rata está diseñado para medir la cantidad del objetivo ligado entre un par de anticuerpos emparejados. Se ha recubierto previamente un anticuerpo específico del objetivo en los pocillos de la microplaca suministrada. A continuación, se agregan muestras, estándares o controles a estos pocillos y se unen al anticuerpo inmovilizado (captura). Se forma el sándwich mediante la adición del segundo anticuerpo (detector), se añade una solución de sustrato que reacciona con el complejo enzima-anticuerpo-objetivo para producir una señal cuantitativa. La intensidad de esta señal es directamente proporcional a la concentración del objetivo presente en la muestra original. Validación rigurosa Cada lote fabricado de este kit ELISA se somete a pruebas de calidad para determinar criterios tales como sensibilidad, especificidad, precisión y consistencia entre lotes. Consulte el manual para obtener más información sobre la validación.
La insulina es una hormona peptídica secretada por las células beta de los islotes pancreáticos. Regula el metabolismo de carbohidratos, proteínas y lípidos al mejorar el transporte de la membrana de glucosa, aminoácidos y ciertos iones. También promueve el almacenamiento de glucógeno, la formación de triglicéridos y la síntesis de proteínas y ácidos nucleicos. La insulina es un producto polipéptido de 51 aminoácidos producido a partir de un péptido precursor, la proinsulina. La proinsulina se divide post-translacionalmente en dos cadenas (péptido A y péptido B) que están covalentemente vinculadas a través de dos enlaces disulfuro y una molécula de péptido C. La deficiencia de insulina resulta en la diabetes mellitus, una de las principales causas de morbilidad y mortalidad en la población general. La insulina también está presente en tumores de origen de células b como el insulinoma.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Número de acceso P01322
Intervalo del ensayo 4,69-300 μIU/mL
Sensibilidad del ensayo 5 μIU/ml
Intervalo de calibración 5 μIU/ml a 300 μIU/ml
Descripción Kit de ELISA de insulina, 96 ensayos, 1 kit, especies de ratas, hormonas y familia de proteínas receptoras, método de detección colorimétrica, ensayo inmunoenzimático diseñado para la cuantificación y detección de la insulina en las muestras.
Analitos detectables Insulina y proinsulina de rata, ratón, humana, porcina y bovina, insulina de rata en suero, plasma y medios de cultivo celular.
ensayo ELISA sandwich de fase sólida
Conjugado Biotina
Método de detección Colorimétrico
Tipo de producto Kit de ELISA
Familia de proteínas Hormonas y receptores
Tipo de muestra Plasma, Sobrenadante, Suero
Especificidad Este anticuerpo de par ELISA detecta la insulina y proinsulina de rata, ratón, humano, porcino y bovino.
Tipo de sustrato TMB
Suficiente para 96 ensayos
Especies diana Rata
Para utilizar con (aplicación) ELISA, ensayos de proteínas, biología de proteínas, biología del cáncer, inmunología, neurociencia, neurología, detección de proteínas, análisis de proteínas
Para utilizar con (equipo) Lector de microplacas colorimétrico
ID de gen (Entrez) 24505, 24506
Símbolo de gen Ins1
Especie del huésped Rata
CV interensayo < 12 %
CV intraensayo < 10 %
Contenido del kit Placa de 96 pocillos recubiertos previamente, Estándar, Concentrado de diluyente de ensayo, Anticuerpo de detección biotinilado, SAV-HRP, Tampón de lavado, Cromógeno, Solución de parada, Cubiertas adhesivas para placas
Etiqueta o tinte Peroxidasa de rábano picante (HRP)
Cantidad 96 pruebas
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Endocrinología
Volumen de muestra 50 μl de plasma; 50 μl de suero; 100 μl de sobrenadante
Requisitos de almacenamiento De 2 °C a 8 °C
Sinónimo N/D
Objetivo Rata
Tiempo de prueba 1 h 20 min
Tiempo total del ensayo 4 h 45 min