Learn More
R&D Systems™ Rat IL-6 Quantikine ELISA Kit
Descripción
The Rat IL-6 Quantikine ELISA Kit quantifies rat IL-6.
Especificaciones
Especificaciones
| Intervalo del ensayo | 62.50 to 4000 pg/mL |
| Sensibilidad del ensayo | 36 pg/mL |
| Conjugado | HRP |
| Reactividad cruzada | <50% cross-species reactivity observed with species tested. <0.5% cross-reactivity observed with available related molecules. |
| Tipo de producto | Solid Phase Sandwich ELISA |
| Tipo de muestra | Cell Culture Supernatant, Plasma (EDTA), Serum |
| Especificidad | Natural and Recombinant Rat IL-6 |
| Suficiente para | 1 x 96-well Plate |
| Especies diana | Rat |
| Para utilizar con (aplicación) | ELISA |
| Mostrar más |