Learn More
Invitrogen™ Rat IL-6 ELISA Kit
Descripción
Rat IL-6 quantitates rat IL-6 in serum, plasma, supernatant. The assay will exclusively recognize both natural and recombinant rat IL-6.
La interleucina 6 (IL-6) es una proteína de 26 kD multifuncional que se descubrió originalmente en el medio de células fibroblastoides estimuladas por ARN. La IL-6 parece estar directamente involucrada en las respuestas que ocurren después de la infección y lesión celular, y puede resultar importante como IL-1 y TNF-a en la regulación de la respuesta de fase aguda. Se ha informado que la IL-6 se produce por fibroblastos, células T activadas, monocitos o macrófagos activados y células endoteliales. La IL-6 actúa sobre una variedad de células, incluidas las células progenitoras mieloides, células T, células B y hepatocitos. Además, la IL-6 parece interactuar con IL-2 en la proliferación de linfocitos T. La IL-6 potencia el efecto proliferativo de IL-3 sobre los progenitores hematopoyéticos multipotenciales. La IL-6 juega un papel importante en la diferenciación de las células B a las células plasmáticas, y es un potente factor de crecimiento para el plasmacitoma y el mieloma. La IL-6 es un complemento de cultivo muy útil para la generación de un elevado número de hibridomas productores de anticuerpos. Producida principalmente en sitios de inflamación aguda y crónica, la IL-6 se secreta en el suero e induce una respuesta inflamatoria transcripcional a través del receptor de interleucina 6, alfa. El funcionamiento de IL-6 está implicado en una amplia variedad de estados de enfermedad asociados a la inflamación, incluidas la diabetes mellitus y la artritis reumatoide juvenil sistémica.
Especificaciones
Especificaciones
| Número de acceso | Factor de diferenciación de células B; factor de crecimiento de hibridomas de células B; factor de estimulación de células B 2; BSF2; BSF-2; CDF; chil-6; Factor de diferenciación CTL; citoquina; HGF; H-IL-6; HSF; Factor de crecimiento de hibridoma; IFNb2; IFN-beta-2; IL6; IL-6; ILG6; ILN; Interferon beta-2; Interleucina; interleucina 6; Interleucina 6 (interferón, beta 2); precursor de interleucina 6; interleucina BSF-2; interleucina HP-1; Interleucina6; interleucina-6; precursor de interleucina-6; proteína interleucina-6; M-IL-6; Prointerleucina 6; R-IL-6 |
| Intervalo del ensayo | De 30 a 10 000 pg/ml |
| Sensibilidad del ensayo | 30 pg/mL |
| Conjugado | Biotina |
| Tipo de producto | ELISA |
| Tipo de muestra | Plasma, Sobrenadante, Suero |
| Para utilizar con (equipo) | Lector de microplacas colorimétrico |
| ID de gen (Entrez) | P20607 |
| Símbolo de gen | Il6 |
| CV interensayo | <12% |
| Mostrar más |