Learn More
Invitrogen™ Kit de ELISA para IL-23 de rata
Código de producto. 18507894
Change view
Click to view available options
Cantidad:
10 x 96 pruebas
5 x 96 pruebas
96 pruebas
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 10
paquete de 96
18507894 10 x 96 pruebas paquete de 10
17105869 5 x 96 pruebas cada uno
17125043 96 pruebas paquete de 96
3 options
Código de producto. 18507894
Marca: Invitrogen™ ERA28RBX10
El IL-23 de rata cuantifica el IL-23 de rata en suero, plasma y sobrenadante.
La IL-23 de rata cuantifica la IL-23 de rata en suero, plasma y sobrenadante. El ensayo reconocerá exclusivamente la IL-23 de rata natural y recombinante.
IL-23 is a heterodimeric cytokine composed of the p40 subunit of IL-12 disulfide-linked with a protein p19. p19, like p35 of IL-12, is biologically inactive by itself. IL-23 interacts with IL-12Rbeta1 and an additional, novel beta2-like receptor subunit with STAT4 binding domain, termed IL-23R. IL-23 is secreted by activated mouse and human dendritic cells. Biological activities of mouse IL-23 are distinct from those of mouse IL-12. Mouse IL-23 was found not to induce significant amounts of IFN-γ. Mouse IL-23 does induce strong proliferation of memory T cells (but not naive T cells), whereas IL-12 has no effect on memory cells. Additionally, mouse IL-23 (but not IL-12) can activate mouse memory T cells to produce the proinflammatory cytokine IL-17. Human IL-23 has biological properties which are less distinct from human IL-12; human IL-23 induces proliferation of memory T cells and induces moderate levels of IFN-γ production by naive and memory T cells, as compared to IL-12.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Número de acceso IL 23; IL 23 A; IL12B; Il-12 b; Il12p40; Il-12p40; il23; IL-23; IL-23 subunidad alfa; Il23a; IL-23 A; IL-23-A; IL23P19; IL-23p19; ILN; Interleucina; interleucina 12 B; interleucina 23 subunidad p19; interleucina 23 subunidad alfa; interleucina 23, subunidad alfa p19; interleucina-23 subunidad alfa; interleucina-23 subunidad p19; interleucina seis, factor relacionado con el G-CSF; JKA3 inducido tras la activación de las células T; MGC79388; P19; p40; RP23-388G23.1; SGRF; UNQ2498/PRO5798
Intervalo del ensayo 0.82 to 200 ng/mL
Sensibilidad del ensayo 0.82 ng/mL
Conjugado Biotina
Tipo de producto ELISA
Tipo de muestra Plasma, Serum, Supernatant
Para utilizar con (equipo) Lector de microplacas colorimétrico
ID de gen (Entrez) 155140
Símbolo de gen IL23A
CV interensayo <12%
CV intraensayo <10
Contenido del kit Pre-coated 96 well plate, Standard, Assay Diluent concentrate, Biotinylated Detection Antibody, SAV-HRP, Wash Buffer, Chromogen, Stop Solution, Adhesive Plate Covers
Etiqueta o tinte HRP
Cantidad 10 x 96 pruebas
Estado normativo RUO
Volumen de muestra Plasma 50 μL, Serum 50 μL, Supernatant 50 μL
Requisitos de almacenamiento De 2 °C a 8 °C
Objetivo Il-23 p19
Tiempo de prueba 1 h 20 min
Tiempo total del ensayo 4 h 45 min