missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Invitrogen™ Kit de ELISA para IL-23 de rata
Description
La IL-23 de rata cuantifica la IL-23 de rata en suero, plasma y sobrenadante. El ensayo reconocerá exclusivamente la IL-23 de rata natural y recombinante.
La IL-23 es una citocina heterodimérica compuesta por la subunidad p40 de la IL-12 vinculada por disulfuro con una proteína p19. La p19, al igual que la p35 de la IL-12, es biológicamente inactiva por sí misma. La IL-23 interactúa con la IL-12Rbeta1 y con una nueva subunidad receptora similar a la beta2 con dominio de unión a STAT4, denominada IL-23R. La IL-23 es secretada por células dendríticas humanas y de ratón activadas. Las actividades biológicas de la IL-23 de ratón son distintas de las de la IL-12 de ratón. Se ha descubierto que la IL-23 de ratón no induce cantidades significativas de IFN-γ. La IL-23 de ratón induce una fuerte proliferación de células T de memoria (pero no de células T ingenuas), mientras que la IL-12 no tiene ningún efecto sobre las células de memoria. Además, la IL-23 de ratón (pero no la IL-12) puede activar las células T de memoria de ratón para que produzcan la citoquina proinflamatoria IL-17. La IL-23 humana tiene propiedades biológicas menos distintas que la IL-12 humana; la IL-23 humana induce la proliferación de células T de memoria e induce niveles moderados de producción de IFN-γ por parte de las células T ingenuas y de memoria, en comparación con la IL-12.
Specifications
Specifications
| Número de acceso | IL 23; IL 23 A; IL12B; Il-12 b; Il12p40; Il-12p40; il23; IL-23; IL-23 subunidad alfa; Il23a; IL-23 A; IL-23-A; IL23P19; IL-23p19; ILN; Interleucina; interleucina 12 B; interleucina 23 subunidad p19; interleucina 23 subunidad alfa; interleucina 23, subunidad alfa p19; interleucina-23 subunidad alfa; interleucina-23 subunidad p19; interleucina seis, factor relacionado con el G-CSF; JKA3 inducido tras la activación de las células T; MGC79388; P19; p40; RP23-388G23.1; SGRF; UNQ2498/PRO5798 |
| Intervalo del ensayo | De 0,82 a 200 ng/ml |
| Sensibilidad del ensayo | 0,82 ng/mL |
| Conjugado | Biotina |
| Tipo de producto | ELISA |
| Tipo de muestra | Plasma, Sobrenadante, Suero |
| Para utilizar con (equipo) | Lector de microplacas colorimétrico |
| ID de gen (Entrez) | Q91Z84 |
| Símbolo de gen | IL23A |
| CV interensayo | <12% |
| Show More |
Product Title
By clicking Submit, you acknowledge that you may be contacted by Fisher Scientific in regards to the feedback you have provided in this form. We will not share your information for any other purposes. All contact information provided shall also be maintained in accordance with our Privacy Policy.
Spot an opportunity for improvement?