Learn More
Invitrogen™ Kit de ELISA para IL-10 de rata (para lisados)
Descripción
La IL-10 de rata cuantifica la IL-10 de rata en lisado celular, homogeneizado de tejido. El ensayo reconocerá exclusivamente la IL-10 de rata natural y recombinante.
La interleucina 10 (IL-10, CSIF) es una citoquina antiinflamatoria producida principalmente por macrófagos y células Th2. La IL-10 es una proteína de 18,6 kDa de 160 residuos de aminoácidos que comparte más del 80% de homología de secuencia con la proteína del virus de Epstein-Barr (BCRFI). Las actividades biológicas de la IL-10, que pueden estar interrelacionadas, incluyen la inhibición de la síntesis de citoquinas mediada por los macrófagos, la supresión de la respuesta de hipersensibilidad de tipo retardado y la estimulación de la respuesta de las células Th2, que da lugar a una elevada producción de anticuerpos. La IL-10 funciona inhibiendo las citoquinas proinflamatorias producidas por los macrófagos y las células T reguladoras, como el IFN-gamma, el TNF-alfa, la IL-2 y la IL-3, la IL-4 y el GM-CSF. También se sabe que la IL-10 suprime la presentación de antígenos en las células presentadoras de antígenos, aumenta la supervivencia de las células B, la proliferación y la producción de anticuerpos. La IL-10 puede bloquear la actividad de NF-kappa B y está implicada en la regulación de la vía de señalización JAK-STAT. Mientras que la IL-10 humana puede actuar sobre las células murinas, la IL-10 murina no puede actuar sobre las células humanas. Se une a un elemento que responde al receptor X retinoide (RXR) del promotor de la proteína celular de unión al retinol II (CRBPII-RXRE). La IL-10 inhibe la activación de la transcripción del RXR alfa dependiente del ácido 9-cis-retinoico en el elemento de respuesta al ácido retinoico. Los estudios de knockout en ratones sugieren la función de esta citoquina como un inmunorregulador esencial en el tracto intestinal.
Especificaciones
Especificaciones
| Número de acceso | CSIF; citoquina; factor inhibidor de la síntesis de citoquinas; GVHDS; H-IL-10; il 10; IL10; IL-10; precursor de IL-10; IL10A; IL10X; ILN; Interleucina; interleucina 10; interleucina10; interleucina-10; MGC126450; MGC126451; RP11-262N9.1; factor inhibidor del crecimiento de células T; TGIF |
| Intervalo del ensayo | 10 to 6,000 pg/mL |
| Sensibilidad del ensayo | 10 pg/mL |
| Conjugado | Biotina |
| Tipo de producto | ELISA |
| Tipo de muestra | Cell Lysates, Tissue Homogenates |
| Para utilizar con (equipo) | Lector de microplacas colorimétrico |
| ID de gen (Entrez) | 25325 |
| Símbolo de gen | IL10 |
| CV interensayo | <12% |
| Mostrar más |