Learn More
Invitrogen™ Rat IL-1 Ra ELISA Kit
Código de producto. 17165033
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 x 96 pruebas
96 pruebas
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 96
17165033 96 pruebas paquete de 96
17145859 5 x 96 pruebas cada uno
2 options
Código de producto. 17165033
Marca: Invitrogen™ ERA22RB
ELISA
Rat IL-1 Ra quantitates rat IL-1 Ra in serum, plasma, supernatant. The assay will exclusively recognize both natural and recombinant rat IL-1 Ra.
La proteína codificada por este gen es un receptor de citoquinas que pertenece a la familia de receptores de interleucina 1. Esta proteína es un receptor para la interleucina alfa (IL1A), la interleucina beta (IL1B) y el receptor de la interleucina 1, tipo I (IL1R1/IL1RA). Es un importante mediador que está implicado en muchas respuestas inmunitarias e inflamatorias inducidas por citoquinas. Este gen junto con el receptor de interleucina 1, el tipo II (IL1R2), el receptor de interleucina 1 como 2 (IL1RL2) y el receptor de interleucina 1 como 1 (IL1RL1) forman un grupo de genes del receptor de citoquina en una región mapeada al cromosoma 2q12.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Número de acceso Anakinra; CD121A; D2S1473; DIRA; F630041P17Rik; ICIL-1 RA; antagonista del receptor IL 1; inhibidor de IL1; receptor il1; receptor il-1; antagonista del receptor IL1; Il1F3; IL1R; il-1 r; IL1RA; Il-1 ra; Il1-RA; IL-1 ra3; IL-1 R-alfa; IL1rn; IL-1 RN; IL1RN (IL1F3); antagonista del receptor interleucina 1; receptor interleucina-1; proteína antagonista del receptor interleucina-1; forma secretora antagonista del receptor interleucina-1; antagonista del receptor IL-1 intracelular tipo II; antagonista del receptor interleucina-1 intracelular (ICIL-1 ra); IPAR; IPAR1; MGC10430; MVCD4; P80; antagonista del receptor de interleucina-1 tipo II
Intervalo del ensayo De 12 a 3000 pg/ml
Sensibilidad del ensayo 12 pg/mL
Conjugado Biotina
Tipo de producto ELISA
Tipo de muestra Plasma, Sobrenadante, Suero
Para utilizar con (equipo) Lector de microplacas colorimétrico
ID de gen (Entrez) P25086
Símbolo de gen IL1RN
CV interensayo <12%
CV intraensayo <10%
Contenido del kit Placa de 96 pocillos previamente recubiertos, patrón, concentrado de diluyente de muestra, anticuerpo de detección biotinilado, SAV-HRP, tampón de lavado, cromógeno, solución de parada, cubiertas de placa adhesivas, Standard, Assay Diluent concentrate, Biotinylated Detection Antibody, SAV-HRP, Wash Buffer, Chromogen, Stop Solution, Adhesive Plate Covers
Etiqueta o tinte Peroxidasa de rábano picante (HRP)
Cantidad 96 pruebas
Estado normativo Para uso exclusivo en investigación
Volumen de muestra Sobrenadante, 50 μl; plasma, 50 μl; suero, 50 μl
Requisitos de almacenamiento De 2 °C a 8 °C
Objetivo IL1RA
Tiempo de prueba 1 h 20 min
Tiempo total del ensayo 4 h 45 min