Learn More
Invitrogen™ Rat IL-1 Ra ELISA Kit
Descripción
Rat IL-1 Ra quantitates rat IL-1 Ra in serum, plasma, supernatant. The assay will exclusively recognize both natural and recombinant rat IL-1 Ra.
La proteína codificada por este gen es un receptor de citoquinas que pertenece a la familia de receptores de interleucina 1. Esta proteína es un receptor para la interleucina alfa (IL1A), la interleucina beta (IL1B) y el receptor de la interleucina 1, tipo I (IL1R1/IL1RA). Es un importante mediador que está implicado en muchas respuestas inmunitarias e inflamatorias inducidas por citoquinas. Este gen junto con el receptor de interleucina 1, el tipo II (IL1R2), el receptor de interleucina 1 como 2 (IL1RL2) y el receptor de interleucina 1 como 1 (IL1RL1) forman un grupo de genes del receptor de citoquina en una región mapeada al cromosoma 2q12.
Especificaciones
Especificaciones
| Número de acceso | Anakinra; CD121A; D2S1473; DIRA; F630041P17Rik; ICIL-1 RA; antagonista del receptor IL 1; inhibidor de IL1; receptor il1; receptor il-1; antagonista del receptor IL1; Il1F3; IL1R; il-1 r; IL1RA; Il-1 ra; Il1-RA; IL-1 ra3; IL-1 R-alfa; IL1rn; IL-1 RN; IL1RN (IL1F3); antagonista del receptor interleucina 1; receptor interleucina-1; proteína antagonista del receptor interleucina-1; forma secretora antagonista del receptor interleucina-1; antagonista del receptor IL-1 intracelular tipo II; antagonista del receptor interleucina-1 intracelular (ICIL-1 ra); IPAR; IPAR1; MGC10430; MVCD4; P80; antagonista del receptor de interleucina-1 tipo II |
| Intervalo del ensayo | De 12 a 3000 pg/ml |
| Sensibilidad del ensayo | 12 pg/mL |
| Conjugado | Biotina |
| Tipo de producto | ELISA |
| Tipo de muestra | Plasma, Sobrenadante, Suero |
| Para utilizar con (equipo) | Lector de microplacas colorimétrico |
| ID de gen (Entrez) | P25086 |
| Símbolo de gen | IL1RN |
| CV interensayo | <12% |
| Mostrar más |