missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Rat IL-1 alpha/IL-1F1 Biotinylated Antibody, R&D Systems™

Código de producto. 18120321
Change view
Click to view available options
Cantidad:
50 μg
Tamaño de la unidad:
50 microgramos
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
18120321 50 μg 50 microgramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18120321 Proveedor R&D Systems N.º de proveedor BAF500

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Goat Polyclonal Antibody

IL-1 alpha/IL-1F1 Polyclonal specifically detects IL-1 alpha/IL-1F1 in Rat samples. It is validated for Western Blot, ELISA Detection (Matched Antibody Pair).
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno IL-1 alpha/IL-1F1
Aplicaciones Western Blot, ELISA
Clasificación Polyclonal
Concentración LYOPH
Conjugado Biotin
Dilución Western Blot 0.1 ug/mL, ELISA Detection (Matched Antibody Pair) 0.1-0.4 ug/mL
N.º de referencia del gen P16598
Alias de gen BAF, Hematopoietin-1, IL1, IL1 alpha, IL-1 alpha, IL1A, IL-1A, IL1-ALPHA, IL1F1, IL-1F1, IL1F1hematopoietin-1, interleukin 1, alpha, interleukin-1 alpha, LAF, LEM, preinterleukin 1 alpha, pro-interleukin-1-alpha
Símbolos de los genes IL1A
Especie del huésped Goat
Inmunógeno E. coli-derived recombinant rat IL-1 alpha (R&D Systems, Catalog # 500-RL) Ser115-Ser270 Accession # P16598
Método de purificación Affinity Purified
Cantidad 50 μg
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 3552
Especificidad de la prueba Detects rat IL-1 alpha in ELISAs and Western blots. In sandwich immunoassays, less than 0.2% cross-reactivity with recombinant human IL-1 alpha , recombinant mouse IL-1 alpha , and recombinant porcine IL-1 alpha is observed.
Reconstitución Reconstitute at 0.2 mg/mL in sterile PBS.
Especies diana Rat
Contenido y almacenamiento Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. 12 months from date of receipt, -20 to -70 degreesC as supplied. 1 month, 2 to 8 degreesC under sterile conditions after reconstitution. 6 months, -20 to -70 degreesC under sterile conditions after reconstitution.
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.