Learn More
Rat IgG2B PE-conjugated Antibody, R&D Systems™
Descripción
IgG2b Monoclonal specifically detects IgG2b in Rat samples. It is validated for Control.
Especificaciones
Especificaciones
| Antígeno | IgG2b |
| Clasificación | Monoclonal |
| Clon | 141945 |
| Conjugado | R-PE |
| Dilución | Control 10 uL/10^6 cells |
| Formulación | Supplied in a saline solution containing BSA and Sodium Azide. with Sodium Azide |
| Especie del huésped | Rat |
| Inmunógeno | KLH |
| Método de purificación | Protein A or G purified from hybridoma culture supernatant |
| Cantidad | 200 Tests |
| Mostrar más |