missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Rat ICAM-1/CD54 Alexa Fluor 405-conjugated Antibody, R&D Systems™

Mouse Monoclonal Antibody
Marca: R&D Systems FAB5831V-100UG
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
ICAM-1/CD54 Monoclonal specifically detects ICAM-1/CD54 in Rat samples. It is validated for Flow Cytometry.
Especificaciones
| ICAM-1/CD54 | |
| Monoclonal | |
| 0.2 mg/mL | |
| Flow Cytometry 0.25-1 ug/10^6 cells | |
| Q00238 | |
| ICAM1 | |
| Mouse myeloma cell line NS0-derived recombinant rat ICAM-1/CD54 Gln28-Thr493 (predicted) Accession # Q00238 | |
| RUO | |
| 3383 | |
| Rat | |
| IgG2b |
| Flow Cytometry | |
| 141032 | |
| Alexa Fluor 405 | |
| Supplied 0.2 mg/mL in a saline solution containing BSA and Sodium Azide. with 0.09% Sodium Azide | |
| BB2, CD54, CD54 antigen, cell surface glycoprotein P3.58, human rhinovirus receptor, ICAM1, ICAM-1, intercellular adhesion molecule 1, intercellular adhesion molecule 1 (CD54), human rhinovirus receptor, Major group rhinovirus receptor, P3.58 | |
| Mouse | |
| 100 μg | |
| Primary | |
| Detects rat ICAM-1/CD54 in direct ELISAs and Western blots. In direct ELISAs, no cross-reactivity with recombinant mouse (rm) DCC, recombinant human (rh) ICAM-1, rmICAM-1, rmICAM-2, rhICAM-3, rmICAM-5, rmMAdCAM-1, rhCD31 or rmVCAM-1 is observed. | |
| Store the unopened product at 2 - 8 degreesC. Do not use past expiration date. |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
For Research Use Only (RUO)
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido