Learn More
Invitrogen™ Kit de ELISA para hormona del crecimiento de rata R.
Description
Puede desempeñar un papel en la diferenciación de los condrocitos y la regulación positiva del crecimiento de la unión longitudinal.
Specifications
Specifications
| Número de acceso | P16310 |
| Intervalo del ensayo | De 0,14 a 100 ng/ml |
| Sensibilidad del ensayo | 0,14 ng/mL |
| Conjugado | Biotina |
| Tipo de producto | ELISA |
| Tipo de muestra | Plasma, Sobrenadante, Suero |
| Para utilizar con (equipo) | Lector de microplacas colorimétrico |
| ID de gen (Entrez) | 25235 |
| Símbolo de gen | GHR |
| CV interensayo | < 12% |
| Show More |