missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Rat GFR alpha-1/GDNF R alpha-1 Antibody, R&D Systems™
GREENER_CHOICE

Código de producto. 18712829
Change view
Click to view available options
Cantidad:
25 μg
Tamaño de la unidad:
25 microgramos
Código de producto. Cantidad unitSize
18712829 25 μg 25 microgramos
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18712829

Marca: R&D Systems MAB560SP

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody has been used in 4 publications

GFR alpha-1/GDNF R alpha-1 Monoclonal specifically detects GFR alpha-1/GDNF R alpha-1 in Rat samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno GFR alpha-1/GDNF R alpha-1
Aplicaciones Western Blot, Immunohistochemistry
Clasificación Monoclonal
Clon 81401
Conjugado Unconjugated
Dilución Western Blot 1 ug/mL, Immunohistochemistry 8-25 ug/mL
Formulación Lyophilized from a 0.2 μm filtered solution in PBS with Trehalose. *Small pack size (SP) is supplied as a 0.2 μm filtered solution in PBS. with No Preservative
N.º de referencia del gen Q62997
Alias de gen DKFZp313E1012, DKFZp686J0156, GDNF family receptor alpha 1, GDNF family receptor alpha-1, GDNF R alpha-1, GDNF receptor alpha-1, GDNFRAGFR-ALPHA-1, GDNFR-alpha-1, GDNFRMGC23045, GFR alpha1, GFRa-1, GFRA1, GFR-alpha-1, Glial cell line-derived neurotrophic factor receptor alpha, GPI-linked anchor protein, PI-linked cell-surface accessory protein, RET ligand 1, RET1L, RETL1FLJ10561, TGF-beta related neurotrophic factor receptor 1, TGF-beta-related neurotrophic factor receptor 1, TRNR1FLJ31546
Símbolos de los genes GFRA1
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Mouse myeloma cell line NS0-derived recombinant rat GFR alpha-1/GDNF R alpha-1 Asp25-Leu445 Accession # Q62997
Método de purificación Protein A or G purified from ascites
Cantidad 25 μg
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 2674
Especificidad de la prueba Detects rat GFR alpha-1/GDNF R alpha-1 in direct ELISAs and Western blots. In direct ELISAs, no cross-reactivity with recombinant mouse (rm) Ret, recombinant human (rh) GFR alpha-2, rhGFR alpha-3 or rmGFR alpha-2 is observed.
Reconstitución Reconstitute at 0.5 mg/mL in sterile PBS.
Especies diana Rat
Contenido y almacenamiento Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. 12 months from date of receipt, -20 to -70 degreesC as supplied. 1 month, 2 to 8 degreesC under sterile conditions after reconstitution. 6 months, -20 to -70 degreesC under sterile conditions after reconstitution.
Formulario Purified
Isotype IgG2b
Mostrar más Mostrar menos

For Research Use Only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.