missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Invitrogen™ Kit de ELISA para insulina de ratón
Descripción
La insulina es una hormona peptídica secretada por las células beta de los islotes pancreáticos. Regula el metabolismo de carbohidratos, proteínas y lípidos al mejorar el transporte de la membrana de glucosa, aminoácidos y ciertos iones. También promueve el almacenamiento de glucógeno, la formación de triglicéridos y la síntesis de proteínas y ácidos nucleicos. La insulina es un producto polipéptido de 51 aminoácidos producido a partir de un péptido precursor, la proinsulina. La proinsulina se divide post-translacionalmente en dos cadenas (péptido A y péptido B) que están covalentemente vinculadas a través de dos enlaces disulfuro y una molécula de péptido C. La deficiencia de insulina resulta en la diabetes mellitus, una de las principales causas de morbilidad y mortalidad en la población general. La insulina también está presente en tumores de origen de células b como el insulinoma.
Especificaciones
Especificaciones
| Número de acceso | P01325, P01326 |
| Intervalo del ensayo | De 6,25 a 400 μUI/ml |
| Sensibilidad del ensayo | 5 μIU/ml |
| Conjugado | Biotina |
| Tipo de producto | ELISA |
| Tipo de muestra | Plasma, Sobrenadante, Suero |
| Para utilizar con (equipo) | Lector de microplacas colorimétrico |
| ID de gen (Entrez) | 16333, 16334 |
| Símbolo de gen | Ins1, Ins2 |
| CV interensayo | < 12% |
| Mostrar más |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?