Learn More
Invitrogen™ Rat EPO ELISA Kit
Descripción
Rat EPO quantitates rat EPO in serum, plasma, supernatant. The assay will exclusively recognize both natural and recombinant rat EPO.
La proteína eritropoyetina (EPO) es un factor de crecimiento esencial para la supervivencia, proliferación y diferenciación de los precursores eritroides. La EPO no es responsable del compromiso temprano con el linaje, sino que induce la maduración final de las células eritroides parcialmente diferenciadas y la producción de proteínas específicas de las células rojas, como la hemoglobina. El receptor de EPO (EPOR) está presente en niveles más altos en las células precursoras, y su expresión disminuye con la maduración celular.Los hepatocitos son la principal fuente de EPO en el feto, seguidos por las células intersticiales del riñón después del nacimiento y hasta la edad adulta. La expresión de la EPO aumenta durante la hipoxia, y también se han detectado bajos niveles de transcripción en el tejido pulmonar y cerebral en estas condiciones. Datos recientes sugieren que la EPO también puede desempeñar un papel en la protección del tejido neuronal contra el daño y el inicio de la reparación.
Especificaciones
Especificaciones
| Número de acceso | EP; EPO; epoetina; eritropoyetina; MGC138142; MVCD2 |
| Intervalo del ensayo | De 0,07 a 50 ng/ml |
| Sensibilidad del ensayo | 0,07 ng/mL |
| Conjugado | Biotina |
| Tipo de producto | ELISA |
| Tipo de muestra | Plasma, Sobrenadante, Suero |
| Para utilizar con (equipo) | Lector de microplacas colorimétrico |
| ID de gen (Entrez) | P29676 |
| Símbolo de gen | EPO |
| CV interensayo | <12% |
| Mostrar más |