Learn More
Invitrogen™ Rat DKK-1 ELISA Kit
Código de producto. 17195899
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 x 96 pruebas
96 pruebas
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 96
17195899 5 x 96 pruebas cada uno
17185073 96 pruebas paquete de 96
2 options
Código de producto. 17195899
Marca: Invitrogen™ ERA9RBX5
ELISA
Rat DKK-1 quantitates rat DKK-1 in serum, plasma, supernatant. The assay will exclusively recognize both natural and recombinant rat DKK-1.
Este gen codifica una proteína que forma parte de la familia Dickkopf. Es una proteína secretada con dos regiones ricas en cisteína y está involucrada en el desarrollo embrionario mediante su inhibición de la vía de señalización de WNT. Los niveles elevados de DKK1 en el plasma de la médula ósea y la sangre periférica se asocian con la presencia de lesiones óseas osteolíticas en pacientes con mieloma múltiple.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Número de acceso Homólogo Dickkopf 1; homólogo Dickkopf 1; homólogo Dickkopf 1 (Xenopus laevis); proteína 1 relacionada con Dickkopf; inhibidor de la vía de señalización Dickkopf WNT 1; Dickkopf1; Dickkopf-1; Dickkopf-1 como; proteína 1 similar a Dickkopf; Proteína 1 relacionada con Dickkopf; proteína 1 relacionada con dickkopf; proteína 1 relacionada con dickkopf; DKK1; DKK-1; hDkk1; hDkk-1; mdkk-1; SK; UNQ492/PRO1008
Intervalo del ensayo De 33 a 8000 pg/ml
Sensibilidad del ensayo 33 pg/mL
Conjugado Biotina
Tipo de producto ELISA
Tipo de muestra Plasma, Sobrenadante, Suero
Para utilizar con (equipo) Lector de microplacas colorimétrico
ID de gen (Entrez) 293897
Símbolo de gen DKK1
CV interensayo <12%
CV intraensayo <10%
Contenido del kit Placa de 96 pocillos previamente recubiertos, patrón, concentrado de diluyente de muestra, anticuerpo de detección biotinilado, SAV-HRP, tampón de lavado, cromógeno, solución de parada, cubiertas de placa adhesivas, Standard, Assay Diluent concentrate, Biotinylated Detection Antibody, SAV-HRP, Wash Buffer, Chromogen, Stop Solution, Adhesive Plate Covers
Etiqueta o tinte Peroxidasa de rábano picante (HRP)
Cantidad 5 x 96 pruebas
Estado normativo Para uso exclusivo en investigación
Volumen de muestra Plasma, 50 µl; sobrenadante, 50 µl; suero, 50 µl
Requisitos de almacenamiento De 2 °C a 8 °C
Objetivo DKK1
Tiempo de prueba 1 h 20 min
Tiempo total del ensayo 4 h 45 min