Learn More
Invitrogen™ Rat DKK-1 ELISA Kit
Descripción
Rat DKK-1 quantitates rat DKK-1 in serum, plasma, supernatant. The assay will exclusively recognize both natural and recombinant rat DKK-1.
Este gen codifica una proteína que forma parte de la familia Dickkopf. Es una proteína secretada con dos regiones ricas en cisteína y está involucrada en el desarrollo embrionario mediante su inhibición de la vía de señalización de WNT. Los niveles elevados de DKK1 en el plasma de la médula ósea y la sangre periférica se asocian con la presencia de lesiones óseas osteolíticas en pacientes con mieloma múltiple.
Especificaciones
Especificaciones
| Número de acceso | Homólogo Dickkopf 1; homólogo Dickkopf 1; homólogo Dickkopf 1 (Xenopus laevis); proteína 1 relacionada con Dickkopf; inhibidor de la vía de señalización Dickkopf WNT 1; Dickkopf1; Dickkopf-1; Dickkopf-1 como; proteína 1 similar a Dickkopf; Proteína 1 relacionada con Dickkopf; proteína 1 relacionada con dickkopf; proteína 1 relacionada con dickkopf; DKK1; DKK-1; hDkk1; hDkk-1; mdkk-1; SK; UNQ492/PRO1008 |
| Intervalo del ensayo | De 33 a 8000 pg/ml |
| Sensibilidad del ensayo | 33 pg/mL |
| Conjugado | Biotina |
| Tipo de producto | ELISA |
| Tipo de muestra | Plasma, Sobrenadante, Suero |
| Para utilizar con (equipo) | Lector de microplacas colorimétrico |
| ID de gen (Entrez) | 293897 |
| Símbolo de gen | DKK1 |
| CV interensayo | <12% |
| Mostrar más |