Learn More
Invitrogen™ Kit de ELISA para ligando CD40/TNFSF5 de rata
Click to view available options
Cantidad:
10 x 96 pruebas
5 x 96 pruebas
96 pruebas
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 10
paquete de 96
Descripción
El ligando CD40/TNFSF5 de rata cuantifica el ligando CD40/TNFSF5 de rata en suero, plasma y sobrenadante. El ensayo reconoce exclusivamente el ligando CD40/TNFSF5 de rata natural y recombinante.
El ligando CD40 (CD40-L) o CD154 es un antígeno de glicoproteína de membrana y de diferenciación expresado en la superficie de las células T. El ligando CD40 estimula la proliferación de los linfocitos B y la secreción de todos los isotipos de inmunoglobulina en presencia de citoquinas. Se ha demostrado que el CD40 induce la producción de citoquinas y la actividad tumoral en los monocitos de sangre periférica. Además, también coestimula la proliferación de linfocitos T activados y esto se acompaña de la producción de IFN-gamma, TNF-alfa e IL-2.
Especificaciones
Especificaciones
| Número de acceso | CD154; ligando de antígeno CD40; ligando CD40; ligando CD40 CD154; ligando CD40, Forma de membrana; ligando CD40, forma soluble; Cd40l; CD40-L; CD40LG; gp39; hCD40L; H-CD-40-L; HIMM1; IgM; IMD3; Ly62; Ly-62; M-CD-40-L; RP23-153G22.3; molécula activadora de células T-B; T-BAM; antígeno de células T Gp39; proteína de activación relacionada con TNF; Tnfsf5; TRAP; miembro de la superfamilia del factor de necrosis tumoral (ligando) 5; superfamilia del factor de necrosis tumoral (ligando) 5; miembro de la superfamilia del factor de necrosis tumoral ligando 5 |
| Intervalo del ensayo | De 0,45 a 100 ng/ml |
| Sensibilidad del ensayo | 0,45 ng/mL |
| Conjugado | Biotina |
| Tipo de producto | ELISA |
| Tipo de muestra | Plasma, Sobrenadante, Suero |
| Para utilizar con (equipo) | Lector de microplacas colorimétrico |
| ID de gen (Entrez) | Q9Z2V2 |
| Símbolo de gen | CD40LG |
| CV interensayo | <12% |
| Mostrar más |