Learn More
Invitrogen™ Kit de ELISA para ligando CD40/TNFSF5 de rata
Código de producto. 17145073
Click to view available options
Cantidad:
10 x 96 pruebas
5 x 96 pruebas
96 pruebas
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 10
paquete de 96
Código de producto. 17145073
Marca: Invitrogen™ ERA5RB
El ligando CD40/TNFSF5 de rata cuantifica el ligando CD40/TNFSF5 de rata en suero, plasma y sobrenadante.
El ligando CD40/TNFSF5 de rata cuantifica el ligando CD40/TNFSF5 de rata en suero, plasma y sobrenadante. El ensayo reconoce exclusivamente el ligando CD40/TNFSF5 de rata natural y recombinante.
El ligando CD40 (CD40-L) o CD154 es un antígeno de glicoproteína de membrana y de diferenciación expresado en la superficie de las células T. El ligando CD40 estimula la proliferación de los linfocitos B y la secreción de todos los isotipos de inmunoglobulina en presencia de citoquinas. Se ha demostrado que el CD40 induce la producción de citoquinas y la actividad tumoral en los monocitos de sangre periférica. Además, también coestimula la proliferación de linfocitos T activados y esto se acompaña de la producción de IFN-gamma, TNF-alfa e IL-2.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Número de acceso CD154; ligando de antígeno CD40; ligando CD40; ligando CD40 CD154; ligando CD40, Forma de membrana; ligando CD40, forma soluble; Cd40l; CD40-L; CD40LG; gp39; hCD40L; H-CD-40-L; HIMM1; IgM; IMD3; Ly62; Ly-62; M-CD-40-L; RP23-153G22.3; molécula activadora de células T-B; T-BAM; antígeno de células T Gp39; proteína de activación relacionada con TNF; Tnfsf5; TRAP; miembro de la superfamilia del factor de necrosis tumoral (ligando) 5; superfamilia del factor de necrosis tumoral (ligando) 5; miembro de la superfamilia del factor de necrosis tumoral ligando 5
Intervalo del ensayo De 0,45 a 100 ng/ml
Sensibilidad del ensayo 0,45 ng/mL
Conjugado Biotina
Tipo de producto ELISA
Tipo de muestra Plasma, Sobrenadante, Suero
Para utilizar con (equipo) Lector de microplacas colorimétrico
ID de gen (Entrez) Q9Z2V2
Símbolo de gen CD40LG
CV interensayo <12%
CV intraensayo <10%
Contenido del kit Placa de 96 pocillos previamente recubiertos, patrón, concentrado de diluyente de muestra, anticuerpo de detección biotinilado, SAV-HRP, tampón de lavado, cromógeno, solución de parada, cubiertas de placa adhesivas, Standard, Assay Diluent concentrate, Biotinylated Detection Antibody, SAV-HRP, Wash Buffer, Chromogen, Stop Solution, Adhesive Plate Covers
Etiqueta o tinte Peroxidasa de rábano picante (HRP)
Cantidad 96 pruebas
Estado normativo Para uso exclusivo en investigación
Volumen de muestra Plasma, 50 µl; sobrenadante, 50 µl; suero, 50 µl
Requisitos de almacenamiento De 2 °C a 8 °C
Objetivo CD154 (ligando CD40)
Tiempo de prueba 1 h 20 min
Tiempo total del ensayo 4 h 45 min