Learn More
Rat CCR6 Alexa Fluor 488-conjugated Antibody, R&D Systems™
GREENER_CHOICE
Código de producto. 18791538
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
Tamaño de la unidad:
100 microgramos
18791538 100 μg 100 microgramos
1 options
Código de producto. 18791538 Proveedor R&D Systems N.º de proveedor FAB8320RG100UG
Mouse Monoclonal Antibody
CCR6 Monoclonal specifically detects CCR6 in Rat samples. It is validated for Flow Cytometry.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Antígeno CCR6
Aplicaciones Flow Cytometry
Clasificación Monoclonal
Clon 876515R
Conjugado Alexa Fluor 488
Dilución Flow Cytometry 0.25-1 μg/106 cells
Formulación Supplied 0.2 mg/mL in a saline solution containing BSA and Sodium Azide.
N.º de referencia del gen Q5BK58
Alias de gen BN-1, CC-CKR-6, CCR6, CCR-6, CD196, CD196 antigen, chemokine (C-C motif) receptor 6, CKRL3, CKR-L3, CKR-L3G-protein coupled receptor 29, CKRL3LARC receptor, CMKBR6, CMKBR6STRL22, DRY6, GPR29, GPR29C-C CKR-6, GPRCY4, GPR-CY4, GPRCY4DRY-6, lymphocyte, 22, STRL22
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno NS0 mouse myeloma cell line transfected with rat CCR6, Met1-Met366, Accession No. Q5BK58
Método de purificación Protein A or G purified from cell culture supernatant
Cantidad 100 μg
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 1235.0
Especificidad de la prueba Detects rat CCR6 in direct ELISAs.
Especies diana Rat
Contenido y almacenamiento Protect from light. Do not freeze. 12 months from date of receipt, 2 to 8 °C as supplied.
Formulario Supernatant
Isotype IgG2b