missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Rat CCR2 APC-conjugated Antibody, R&D Systems™
GREENER_CHOICE

Código de producto. 18708078
Change view
Click to view available options
Cantidad:
25 μg
Tamaño de la unidad:
25 microgramos
Código de producto. Cantidad unitSize
18708078 25 μg 25 microgramos
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18708078

Marca: R&D Systems FAB8368A025UG

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

CCR2 Monoclonal specifically detects CCR2 in Rat samples. It is validated for Flow Cytometry.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno CCR2
Aplicaciones Flow Cytometry
Clasificación Monoclonal
Clon 890231
Conjugado APC
Dilución Flow Cytometry 0.25-1 μg/106 cells
Formulación Supplied in a saline solution containing BSA and Sodium Azide. with Sodium Azide
N.º de referencia del gen O55193
Alias de gen C-C chemokine receptor type 2, C-C CKR-2, CC-CKR-2, CC-CKR-2CKR2B, CCR2, CCR-2, CCR2A, CCR2B, CD192, CD192 antigen, chemokine (C-C motif) receptor 2, CKR2, CKR2A, CMKBR2, CMKBR2MGC111760, FLJ78302, MCP-1 receptor, MCP-1-R, MCP-1-RMGC103828, MGC168006, Monocyte chemoattractant protein 1 receptor, monocyte chemotactic protein 1 receptor
Símbolos de los genes CCR2
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno NS0 mouse myeloma cell line transfected with rat CCR2, Accession No. O55193
Método de purificación Protein A or G purified from hybridoma culture supernatant
Cantidad 25 μg
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 729230.0
Especificidad de la prueba Stains rat CCR2 transfectants but not irrelevant transfectants in flow cytometry.
Especies diana Rat
Contenido y almacenamiento Protect from light. Do not freeze. 12 months from date of receipt, 2 to 8°C as supplied.
Formulario Supernatant
Isotype IgG2b
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.