missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Vcam1, Rat, FITC, Clone: M/K-2, Abnova™

Código de producto. 16261400
Change view
Click to view available options
Cantidad:
500 μg
Tamaño de la unidad:
500 microgramos
Código de producto. Cantidad unitSize
16261400 500 μg 500 microgramos
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 16261400

Marca: Abnova MAB6094.500ug

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rat monoclonal antibody raised against Vcam1.

Especificaciones

Antígeno Vcam1
Aplicaciones Flow Cytometry, Immunofluorescence
Clasificación Monoclonal
Clon M/K-2
Conjugado FITC
Descripción Rat monoclonal antibody raised against Vcam1.
Dilución Flow Cytometry (1 ug/106 cells) The optimal working dilution should be determined by the end user.
Formulación In PBS (0.09% sodium azide)
génica Vcam1
Alias de gen CD106/Vcam-1
Símbolos de los genes Vcam1
Especie del huésped Rat
Inmunógeno +/+ 2.4 cells., Balb/3T3
Cantidad 500 μg
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 22329
Especificidad de la prueba Specificity CD106/VCAM-1 (∼Mr 100-KDa)
Especies diana Mouse
Contenido y almacenamiento Store in the dark at 4°C. Do not freeze.
Avoid prolonged exposure to light.
Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
Formulario Liquid
Isotype IgG1 κ
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.