Learn More
Rat anti-Mouse IgG3, Clone: R40-82, biotin, Secondary Antibody, BD
Descripción
The R40-82 antibody reacts specifically with mouse IgG3 of all strains. It does not react with other Ig isotypes.
Host Species: Rat
Clone: R40-82
Isotype: IgG2a, κ
Species Reactivity: Mouse
Immunogen: Mouse Pooled Ig
ELISA, Flow Cytometry
Especificaciones
Especificaciones
| Antígeno | Rat anti-Mouse IgG3 |
| Clasificación | Monoclonal |
| Clon | R40-82 |
| Concentración | 0.5mg/mL |
| Conjugado | Biotin |
| Especie del huésped | Rat |
| Cantidad | 0.5 mg |
| Estado normativo | RUO |
| Disciplina de investigación | Immunology |
| Primario o secundario | Secondary |
| Mostrar más |