Learn More
Rat anti-Mouse IgG1, Clone: A85-3, Secondary Antibody, BD
Descripción
X
Host Species: Rat
Clone: A85-3
Isotype: IgG2a, κ
Species Reactivity: Mouse
ELISA
Especificaciones
Especificaciones
| Antígeno | Rat anti-Mouse IgG1 |
| Clasificación | Monoclonal |
| Clon | A85-3 |
| Concentración | 0.5mg/mL |
| Especie del huésped | Rat |
| Método de purificación | Affinity Purified |
| Cantidad | 0.5 mg |
| Estado normativo | RUO |
| Disciplina de investigación | Immunology |
| Primario o secundario | Secondary |
| Mostrar más |