missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Ly6g, Rat, SPRD, Clone: RB6-8C5, Abnova™

Código de producto. 16241290
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
Tamaño de la unidad:
100 microgramos
Código de producto. Cantidad unitSize
16241290 100 μg 100 microgramos
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 16241290

Marca: Abnova MAB5972.100ug

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rat monoclonal antibody raised against native Ly6g.

Especificaciones

Antígeno Ly6g
Aplicaciones Flow Cytometry, Immunohistochemistry (Frozen), Immunoprecipitation
Clasificación Monoclonal
Clon RB6-8C5
Conjugado SPRD
Descripción Rat monoclonal antibody raised against native Ly6g.
Dilución Flow Cytometry (0.2 ug/106 cells) The optimal working dilution should be determined by the end user.
Formulación In PBS (0.09% sodium azide)
génica Ly6g
Alias de gen Gr-1/Gr1/Ly-6G
Símbolos de los genes Ly6g
Especie del huésped Rat
Inmunógeno Native purified from normal murine bone marrow cells.
Cantidad 100 μg
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 546644
Especificidad de la prueba Specificity Mouse Ly-6G, Mr 21-25 KDa
Especies diana Mouse
Contenido y almacenamiento Store in the dark at 4°C. Do not freeze.
Avoid prolonged exposure to light.
Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
Formulario Liquid
Isotype IgG2b κ
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.