missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Lamp1, Rat, FITC, Clone: 1D4B, Abnova™
Rat monoclonal antibody raised against native Lamp1.
Marca: Abnova MAB5835.500ug
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Especificaciones
| Lamp1 | |
| Monoclonal | |
| FITC | |
| Flow Cytometry (1 ug/106 cells) The optimal working dilution should be determined by the end user. | |
| Lamp1 | |
| Lamp1 | |
| Native purified Lamp1 from plasma membrane fraction of mouse embryo NIH3T3 cell line. | |
| RUO | |
| 16783 | |
| Mouse | |
| Liquid |
| Flow Cytometry, Immunohistochemistry (Frozen), Immunoprecipitation | |
| 1D4B | |
| Rat monoclonal antibody raised against native Lamp1. | |
| In PBS (0.09% sodium azide) | |
| AI196048/CD107a/Lamp-1 | |
| Rat | |
| 500 μg | |
| Primary | |
| Murine CD107a/LAMP-1 (Mr 110-140 KDa with a core protein of Mr 40 KDa). | |
| Store in the dark at 4°C. Do not freeze. Avoid prolonged exposure to light. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing. |
|
| IgG2a κ |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido